Merck
630926
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-N-メチルアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
30-34 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
InChI Key
KNZWULOUXYKBLH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630926-5G:
630926-VAR:
630926-BULK:
630926-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)