アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4536 (lit.)
bp
66-67 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCC#CCO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
BTDWSZJDLLLTMI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
154.4 °F
引火点(℃)
68 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
630829-5G:
630829-25G:
630829-BULK:
630829-VAR:
Shigeru Tamogami et al.
FEBS letters, 589(3), 390-395 (2015-01-13)
The medicinal herbal plant Achyranthes bidentata (A. bidentata) produces the sweet-odor ester - methyl (E)-2-hexenoate (1) as the major volatile in response to methyl jasmonate (MeJA). Here, we investigated the biosynthetic pathway of methyl (E)-2-hexenoate (1). The common plant precursor