Merck
630748
Sigma-Aldrich
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
97%
別名:
4-Methyldaphnetin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O4
CAS番号:
分子量:
192.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
242-246 °C (lit.)
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)Oc2c(O)c(O)ccc12
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-4-8(12)14-10-6(5)2-3-7(11)9(10)13/h2-4,11,13H,1H3
InChI Key
NWQBYMPNIJXFNQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Can be used as a fluorescent sensor to monitor the consumption of a boronic acid in a Suzuki cross-coupling reaction. Fluorescence is easily detectable to the naked eye using a standard hand-held long-wave UV lamp (365 nm).
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630748-BULK:
630748-1G:
630748-500MG:
630748-5G:
630748-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
クマリン ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C4261
クマリン
Timothy E Barder et al.
Organic letters, 9(1), 137-139 (2006-12-29)
[reaction: see text] Although boronic acids are widely used in metal-catalyzed reactions, it is difficult to assay their consumption. As such, we developed a reversible fluorescent sensor that is activated upon binding a boronic acid. The sensor can be used