Merck
617016
Sigma-Aldrich
Tetrabutyl-d36-tin
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3CD2CD2CD2)4Sn
分子量:
383.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
bp
145 °C (lit.)
密度
1.165 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+36
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;/i4*1D2,2D3,3D2,4D2;
InChI Key
AFCAKJKUYFLYFK-RELSAODYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
thymus,spleen
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617016-VAR:
617016-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)