Merck
616443
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodiethan-d8-olamine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
N-ニトロソビス(2-ヒドロキシエチル)-d8-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ONN(CD2CD2OH)2
CAS番号:
分子量:
142.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
YFCDLVPYFMHRQZ-SVYQBANQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
52.9 °F
引火点(℃)
11.6 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
616443-BULK:
616443-10MG:
616443-100MG:
616443-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)