Merck
616079
Sigma-Aldrich
L-Leucine-3-d1
99 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCDHCH(NH2)CO2H
分子量:
132.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(C(C)C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i3D/t3?,5-
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-NYBCKDHPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。