About This Item
化学式:
HOCD2CD2N(CH3)3Br
CAS番号:
分子量:
188.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
利用可能性
not available in Japan
質量シフト
M+4
SMILES記法
[Br-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
InChI Key
JJCWKVUUIFLXNZ-HGFPCDIYSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
615552-1G:
615552-VAR:
615552-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)