Merck
614734
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
別名:
Propyl-d7 iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2CD2I
CAS番号:
分子量:
177.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
copper as stabilizer
bp
101-102 °C (lit.)
mp
-101 °C (lit.)
密度
1.820 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI Key
PVWOIHVRPOBWPI-NCKGIQLSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614734-BULK:
614734-VAR:
614734-5G:4548173995403
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)