Merck
614173
Sigma-Aldrich
Glycerol formal-d2
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D2H6O3
分子量:
106.12
UNSPSCコード:
50161901
同位体純度
98 atom % D
bp
192-193 °C
密度
1.226 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
614173-BULK:
614173-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)