Merck
613649
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-d7 deuteriochloride
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2ND · DCl
分子量:
89.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
質量シフト
M+8
SMILES記法
Cl[2H].[2H]N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3;/hD2
InChI Key
IQDGSYLLQPDQDV-JJWAXNBFSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
613649-BULK:
613649-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)