グレード
NMR reference standard
analytical standard
組成
chromium(III) acetylacetonate, 5 mg/mL
濃度
10% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
フォーマット
single component solution
SMILES記法
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI Key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
数量
Each pack contains 10 tubes.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
70.0 °F
引火点(℃)
21.1 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612774-10X8IN-PW:
612774-10X8IN:
612774-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)