グレード
NMR reference standard
analytical standard
組成
chromium(III) acetylacetonate, 0.1 mg/mL
TMS, 0.01%
濃度
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 8 in.
フォーマット
single component solution
SMILES記法
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
数量
Each pack contains 10 tubes.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612480-BULK:
612480-10X8IN-PW:
612480-10X8IN:
612480-1EA:
612480-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)