Merck
612383
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate-1-d1
98 atom % D
別名:
Dodecyl sulfate-1-d1 sodium salt, SDS-1-d1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CDHOSO3Na
分子量:
289.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
mp
204-207 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].[2H]C(CCCCCCCCCCC)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1/i12D;
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-MLIRVPSASA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
612383-BULK:
612383-VAR:
試験成績書(COA)