Merck
609927
Sigma-Aldrich
Urea-18O
95 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC18ONH2
分子量:
62.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
NC(N)=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i4+2
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-DOMIDYPGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
609927-BULK:
609927-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)