Merck
609595
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitrobenzene-15N2
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,3-(15NO2)2C6H4
分子量:
170.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[O-][15N+](=O)c1cccc(c1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i7+1,8+1
InChI Key
WDCYWAQPCXBPJA-BFGUONQLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150.00 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)