Merck
607835
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO213C13CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
138.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-NYTNKSBQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
607835-250MG:
607835-500MG:
607835-BULK:
607835-1G:
607835-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)