Merck
607185
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide-17O2
99 atom % 13C, 60 atom % 17O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C17O2
CAS番号:
分子量:
47.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
60 atom % 17O
質量シフト
M+3
SMILES記法
[17O]=[13C]=[17O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
CURLTUGMZLYLDI-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
607185-BULK:
607185-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)