Merck
606804
Sigma-Aldrich
Algal chloroform-soluble extract
unlabeled
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.12
品質水準
形状
solid
保管温度
−20°C
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)