Merck
606626
Sigma-Aldrich
Toluene-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
Methylbenzene-13C7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H513CH3
CAS番号:
分子量:
99.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
110 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.930 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-BNUYUSEDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606626-BULK:
606626-VAR:
606626-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)