Merck
605670
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C
別名:
Caprylic acid-5,6,7,8-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(13CH2)3(CH2)3CO2H
分子量:
148.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
WWZKQHOCKIZLMA-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)