Merck
604224
Sigma-Aldrich
Dibromoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2CH13CO2H
分子量:
218.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
mp
32-38 °C (lit.)
密度
2.382 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13C](=O)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
InChI Key
SIEILFNCEFEENQ-VQEHIDDOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
604224-BULK:
604224-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)