Merck
604097
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl13CH2COCl
分子量:
113.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
-22 °C (lit.)
密度
1.430 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl[13CH2]C(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i1+1
InChI Key
VGCXGMAHQTYDJK-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604097-VAR:
604097-BULK:
604097-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)