Merck
604038
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains 10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=13CHCO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
129.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
bp
145 °C (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOC(=O)[13CH]=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3/i4+1
InChI Key
CQEYYJKEWSMYFG-AZXPZELESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604038-VAR:
604038-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)