Merck
603872
Sigma-Aldrich
Phthalic-13C6 anhydride
99 atom % 13C
別名:
1,3-Isobenzofurandione-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C2H4O3
CAS番号:
分子量:
154.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O=C1OC(=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
LGRFSURHDFAFJT-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F - closed cup
引火点(℃)
152 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603872-VAR:
603872-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)