Merck
603635
Sigma-Aldrich
1,7-Heptanediol-2,4,6-13C3
99 atom % 13C
別名:
Heptamethylene glycol-2,4,6-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH213CH2CH213CH2CH213CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
135.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
liquid
bp
259 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
OC[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]CO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2/i1+1,4+1,5+1
InChI Key
SXCBDZAEHILGLM-GEWHOUHMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
603635-BULK:
603635-VAR:
試験成績書(COA)