Merck
603503
Sigma-Aldrich
Ethanol-2-13C solution
95% in H2O, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CH2OH
分子量:
47.06
UNSPSCコード:
12191502
同位体純度
99 atom % 13C
濃度
95% in H2O
密度
0.801 g/mL at 25 °C
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603503-VAR:
603503-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)