Merck
602469
Sigma-Aldrich
Dinitrogen trioxide (gas) (unlabelled N2O3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
N2O3
CAS番号:
分子量:
76.01
EC Number:
UNSPSCコード:
12142200
形状
gas
InChI
1S/N2O3/c3-1-2(4)5
InChI Key
LZDSILRDTDCIQT-UHFFFAOYSA-N
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Flame over circleGas cylinderSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
Jan Code
602469-VAR:
602469-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)