Merck
601764
Sigma-Aldrich
Argon-36Ar
50 atom %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
36Ar
CAS番号:
分子量:
35.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142004
PubChem Substance ID:
同位体純度
50 atom %
アッセイ
≥99.5% (Total Argon)
形状
gas
不純物
<0.5% Total others
質量シフト
M-4
SMILES記法
[36Ar]
InChI
1S/Ar/i1-4
InChI Key
XKRFYHLGVUSROY-AHCXROLUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
601764-VAR:
601764-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)