Merck
601500
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li2 sulfate
99 atom % 7Li
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
7Li2SO4
CAS番号:
分子量:
110.09
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 7Li
形状
solid
質量シフト
depleted
SMILES記法
[7Li+].[7Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1+0;
InChI Key
INHCSSUBVCNVSK-ONPSQTMSSA-L
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
601500-VAR:
601500-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mareike Hütten et al.
PloS one, 9(8), e104564-e104564 (2014-08-12)
Fibrous tissue growth and loss of residual hearing after cochlear implantation can be reduced by application of the glucocorticoid dexamethasone-21-phosphate-disodium-salt (DEX). To date, sustained delivery of this agent to the cochlea using a number of pharmaceutical technologies has not been