Merck
591513
Sigma-Aldrich
Phenol-4-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H6O
CAS番号:
分子量:
95.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Oc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1+1
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
文書ライブラリにアクセスする
Andreyah L Pope et al.
Structure (London, England : 1993), 28(9), 1004-1013 (2020-05-30)
Despite high-resolution crystal structures of both inactive and active G protein-coupled receptors (GPCRs), it is still not known how ligands trigger the large structural change on the intracellular side of the receptor since the conformational changes that occur within the