Merck
591270
Sigma-Aldrich
メバロノラクトン-(メチル-13C)
99 atom % 13C
別名:
DL-Mevalonic-1-13C lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H10O3
CAS番号:
分子量:
131.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1+1
InChI Key
JYVXNLLUYHCIIH-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
591270-VAR:
591270-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)