Merck
590789
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorophenol-3,6-d2
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6HD2Cl3O
CAS番号:
分子量:
199.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]c1c(O)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1D,2D
InChI Key
LHJGJYXLEPZJPM-QDNHWIQGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
271.4 °F - closed cup
引火点(℃)
133 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
590789-100MG:
590789-BULK:
590789-VAR:
590789-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)