Merck
589977
Sigma-Aldrich
Thiosulfate, polymer-bound
macroporous, 16-50 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
別名:
Benzyltrimethylammonium thiosulfate, polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
1.5 mmol/g loading
粒径
16-50 mesh
関連するカテゴリー
特徴および利点
This resin has been reported to successfully quench Dess-Martin and Grieco-Dess-Martin periodinane reagents after oxidation step. Also can be used as a scavenger for allyl and benzyl halides.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
589977-25G:
589977-5G:
589977-VAR:
589977-BULK:
589977-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Parlow, J.J. et al.
Tetrahedron, 55, 6785-6785 (1999)