Merck
589853
Sigma-Aldrich
Boc-Met-OH-(メチル-13C)
99 atom % 13C
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-メチオニン-(メチル-13C), L-メチオニン-(メチル-13C), N-t-Boc 誘導体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3SCH2CH2CH(NH-Boc)CO2H
分子量:
250.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
47-50 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCS[13CH3])C(O)=O
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)