Merck
589497
Sigma-Aldrich
L-Proline-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC4H9O2N
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
mp
228 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13C](=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-TXZHAAMZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
589497-BULK:
589497-VAR:
589497-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)