Merck
589349
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-2,2,4,4-d4
98 atom % D
別名:
(3a,5ß)-3-Hydroxycholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D4H36O3
CAS番号:
分子量:
380.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
mp
184-186 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2
InChI Key
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
589349-500MG:
589349-VAR:
589349-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aihua Zhao et al.
Scientific reports, 10(1), 11601-11601 (2020-07-16)
Bile acids (BAs) play essential roles in facilitating lipid digestion and absorption in the intestine. Gastric BAs were attributed to abnormal refluxing from duodenal compartments and correlated with the occurrence of gastric inflammation and carcinogenesis. However, the differences in gastric
P Franco et al.
Journal of chromatography. A, 1585, 70-81 (2018-11-30)
Bile acids (BAs) are endogenous steroids involved in the transport of lipids in bile, acting also as molecular signaling hormones. Primary BAs synthesized in the liver undergo several metabolic pathways in the intestine by gut microbiota to produce secondary BAs.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
589349-500MG4061833637104