Merck
589179
Sigma-Aldrich
Iron(III) oxide-17O3
85 atom % 17O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe217O3
分子量:
162.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
同位体純度
85 atom % 17O
フォーム
solid
質量シフト
M+3
SMILES記法
[17O]=[Fe][17O][Fe]=[17O]
InChI
1S/2Fe.3O/i;;3*1+1
InChI Key
JEIPFZHSYJVQDO-AMUARUGPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
589179-VAR:
589179-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)