Merck
586951
Sigma-Aldrich
Formamide-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H13CO15NH2
CAS番号:
分子量:
47.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2][13CH]=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1,2+1
InChI Key
ZHNUHDYFZUAESO-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
586951-250MG:
586951-VAR:
586951-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)