Merck
586757
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid-5-13C hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13CH2COCH2CH2CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
168.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Cl[H].N[13CH2]C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i3+1;
InChI Key
ZLHFONARZHCSET-FJUFCODESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
586757-100MG:
586757-BULK:
586757-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)