Merck
586439
Sigma-Aldrich
Benzene-1,2,3,5-d4
99 atom % D
別名:
1,2,3,5-Tetradeuteriobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4H2
CAS番号:
分子量:
82.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
品質水準
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1cc([2H])c([2H])c([2H])c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,6D
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-VTBMLFEUSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
586439-5G:
586439-VAR:
586439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)