Merck
586331
Sigma-Aldrich
Sodium benzoate-d5
98 atom % D
別名:
Benzoic acid-2,3,4,5,6-d5 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CO2Na
CAS番号:
分子量:
149.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[Na+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
InChI Key
WXMKPNITSTVMEF-GWVWGMRQSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
586331-BULK:
586331-VAR:
586331-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Belinda S Lennerz et al.
Molecular genetics and metabolism, 114(1), 73-79 (2014-12-17)
Sodium benzoate is a widely used preservative found in many foods and soft drinks. It is metabolized within mitochondria to produce hippurate, which is then cleared by the kidneys. We previously reported that ingestion of sodium benzoate at the generally