Merck
58565
Sigma-Aldrich
Isobutyllithium solution
technical, ~16% in heptane (~1.7 M)
別名:
Lithium 2-methyl-1-propanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2Li
CAS番号:
分子量:
64.06
Beilstein:
4450775
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
濃度
~16% in heptane (~1.7 M)
密度
0.69 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]CC(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h4H,1H2,2-3H3;
InChI Key
YZLMQRULZXAMEC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
58565-100ML:
58565-BULK:
58565-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)