Merck
578584
Sigma-Aldrich
Ethyl-1-13C-benzene
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513CH2CH3
CAS番号:
分子量:
107.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i2+1
InChI Key
YNQLUTRBYVCPMQ-VQEHIDDOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
hearing organs
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
578584-VAR:
578584-BULK:
578584-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)