安全性情報
577022
Sigma-Aldrich
Ethane-13C2/Helium Gas Mix
99% 13C, Ethane-13C2: Helium 1, Helium 9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352001
同位体純度
99% 13C
フォーム
gas
組成
Ethane-13C2: Helium, 1
Helium, 9
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
577022-BULK:
577022-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)