Merck
575143
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Gd2(SO4)3
CAS番号:
分子量:
602.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.99% trace metals basis
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
不純物
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
[Gd+3].[Gd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Gd.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI Key
QLAFITOLRQQGTE-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
575143-VAR:
575143-100G:
575143-25G:
575143-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Meglumine 99.0-100.5% dry basis, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M9179
Meglumine