Merck
572519
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-15N,2,3,3-d3
98 atom % 15N, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCD2CD(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
137.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(O)=O)[C@]([2H])([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-GJISNYTCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
572519-250MG:
572519-VAR:
572519-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)