アッセイ
97%
mp
77-81 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO2/c1-2-17(19)20-12-11-18-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)18/h2-10H,1,11-12H2
InChI Key
KOHMQTTZAWPDNE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アクリル酸2-(9H-カルバゾール-9-イル)エチル(PCz)は、電子供与性ペンダント基としてカルバゾールを有するアクリル酸系導電性ポリマーです。高い電荷キャリア移動度と光化学的安定性を示すので、電荷輸送材料として使用できます。また、高い熱特性と電子発光特性を有するため、有機エレクトロニクスに基づく用途でも有用です。
アプリケーション
PCzは、有機発光ダイオード(OLED)、光起電力電池、およびメモリに基づく機器など、さまざまな機器の製造における導電性ポリマーとして使用できます。
特徴および利点
NLO 発色団
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
570362-VAR:
570362-250MG:
570362-BULK:
570362-1G:
Reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization of methacrylates containing hole-or electron-transporting groups
Zhao P, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(2), 242-252 (2007)
Synthesis and switching properties of photochromic carbazole-spironaphthoxazine copolymer
Wang S, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 192(1), 17-22 (2007)
Single component transparent free-standing films based on polyhedral octasilicate-core dendrimers bearing carbazole terminal groups and their emission properties
Irie Y and Naka K
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 54(5), 628-633 (2016)
Non-volatile WORM memory device based on an acrylate polymer with electron donating carbazole pendant groups
Teo EYH, et al.
Organic Electronics, 7(3), 173-180 (2006)
Poly(methyl methacrylate)copolymers containing pendant carbazole and oxadiazole moieties for applications in single-layer organic light emitting devices.
Evanoff DD, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46(23), 7882-7897 (2008)