Merck
569410
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H2Cl(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
186.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(Cl)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI Key
PQKYPMGTDHNSRL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
569410-VAR:
569410-1G:
569410-BULK:
569410-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)