About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13N3
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.5890 (lit.)
bp
314-315 °C (lit.)
密度
1.115 g/mL
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13N3/c12-9-10-3-1-2-4-11(10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2
InChI Key
FRICBZWJFIRJOB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.0 °F - closed cup
引火点(℃)
47.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
567183-5G:4548173170787
567183-1G:4548173170770
567183-BULK:
567183-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)