Merck
566039
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzamide
98%
別名:
Gallamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)3C6H2C(O)NH2
CAS番号:
分子量:
169.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
mp
224-229 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO4/c8-7(12)3-1-4(9)6(11)5(10)2-3/h1-2,9-11H,(H2,8,12)
InChI Key
RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
566039-VAR:
566039-1G:
566039-5G:
566039-BULK:
566039-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)